Integreret vaskeflasker, smal åbning
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1633 1634
215-6411EA 50.2 DKK
215-6411 215-6412
Integreret vaskeflasker, smal åbning
Flasker Sprøjteflasker
LDPE, gennemskinnelig.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 75 °C
  • Meget behagelig og let at klemme
Inkluderer integreret, robust optræk med udløbsdyse og fastgjort låg. Sprøjterøret og skruelåget er separeret fra hinanden, så flasken ikke kan dryppe, hvis indholdet er opvarmet eller udvidet.