Sprøjteflasker, smal hals, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2401-0125 2401-0250 2401-0500 2401-1000
215-8103EA 249 DKK
215-8103 215-8104 215-8105 215-8106
Sprøjteflasker, smal hals, Nalgene®
Flasker Sprøjteflasker
LDPE, transparent med PP-sprøjtelåg.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +80 °C
  • Closure and stem moulded in one piece for leakproof performance
Økonomisk, blød og meget nem at klemme. Til brug sammen med almindelige opløsninger f.eks. vand, sæbe, fortyndede syrer og fortyndede alkalier. Spidsen kan klippes til for at øge flow-raten.