Sprøjteflasker, smal hals, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2403-0125 2403-0250 2403-0500 2403-1000
215-8121EA 1300 DKK
215-8121 215-8122 215-8123 215-8124
Sprøjteflasker, smal hals, Nalgene®
Flasker Sprøjteflasker
PTFE/FEP med ETFE-sprøjtelåg.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +205 °C, autoklaverbar
  • Sikret mod lækage
Med fremragende kemisk resistens og lav permeabilitet. Ideel til kontamineringsfrit sporanalysearbejde. Uden phthalater. Spidsen kan klippes til for at øge flow-raten.