Sprøjteflasker, smal hals
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
179 180 182 183 185
215-1355EA 39.5 DKK
215-1355 215-1356 215-1357 215-6413 215-6414
Sprøjteflasker, smal hals
Flasker Sprøjteflasker
PE, gennemskinnelig.
  • Fleksibel tud
  • Aftagelig dispenseringsdyse
  • God kemisk resistens
Sprøjteflasker med smal munding og skruelåg.