Bottles, wide neck, with standard ground stoppers
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41284012 41284030
215-1454EA 0 DKK
215-1454 215-1457
Bottles, wide neck, with standard ground stoppers
Flasker Glasflasker
Soda-lime glass, clear or brown, with standard ground joint and HDPE stopper.
  • Gode kemiske og fysiske egenskaber
  • Til brug i opgaver uden høje termiske belastninger
  • Udskiftelige glaspropper
Er farvet brun for at beskytte lysfølsomme materialer.
DIN 12039, ISO 4796
Certificeringer: DIN 12039, ISO 4796