Bottles, wide neck, with standard ground stoppers
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
231852404 231853606 231854405 231855401 231882407 231883609 231884408 231885404
215-1019EA 144 DKK
215-1019 215-1023 215-1737 215-1478 215-1479 215-1480 215-1481 215-1015
Bottles, wide neck, with standard ground stoppers
Flasker Glasflasker
Sodaglas, klart eller brunt, med standardsleben led og glasprop.
  • Gode kemiske og fysiske egenskaber
  • Til brug i applikationer, som ikke er forbundet med kraftige termiske belastninger
  • Stabil og robust
Kan fås enten krystalklar eller i brun tone, som beskytter lysfølsomme materialer.
Certificeringer: DIN 12039