Flasker, bred hals, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
211812408 211813601 211814409 211815405 211816307 211817303 211818608 211819107
215-1374EA 142 DKK
215-1374 215-1419 215-1376 215-1420 215-1421 215-1422 215-1380 215-1381
Flasker, bred hals, DURAN®
Flasker Glasflasker
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, bred hals uden slib.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
  • Glas Type I ifølge USP, EP og JP
Rund, med påtrykte volumeninddelinger og hvidt skrivefelt.
Certificeringer: DIN 12038.