Flasker, bred hals, med propper med standardslib, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
211852403 211853605 211854404 211855409 211856302 211857307 211858603 211859102 211881701 211882406 211883608 211884407 211885403 211886305 211887301 211888606 211889105
215-1314EA 621 DKK
215-1314 215-1315 215-1316 215-1317 215-1318 215-1319 215-1320 215-1321 215-1343 215-1344 215-1345 215-1346 215-1347 215-1348 215-1349 215-1350 215-1351
Flasker, bred hals, med propper med standardslib, DURAN®
Flasker Glasflasker
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar eller rav, med standardslib og glasprop.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glas Typ I enligt USP, EP och JP
  • Bärnstensfärgat glas uppfyller USP 671 och Eur. Ph. 3.2.1. för skydd mot UV-ljus
Volumen er angivet og er udstyret med et hvidt mærkningsfelt. Er farvet brun for at beskytte lysfølsomme materialer.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
ISO 4796-2
Certificeringer: ISO 4796-2.