Flasker, smal hals, med propper med standardslib
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
100594 100694
215-6844EA 595 DKK
215-6844 215-6845
Flasker, smal hals, med propper med standardslib
Flasker Plastflasker
PP, gennemskinnelig, med HDPE-propper.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug ved 100 °C
Perfekt til prøveindsamling, opbevaring og transport. Ideel til væsker. Kan fyldes med varme materialer.