Flasker, smal hals, med standard jordprop
Leverandør: Kavalier
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N632414126050 N632414126500 N632414226250 N632414226950
215-1750EA 78 DKK
215-1750 215-1753 215-1760 215-1763
Flasker, smal hals, med standard jordprop
Flasker Glasflasker
Sodakalkglas, klart eller rav, med standard slebet fuge og glasprop.
  • Gode kemiske og fysiske egenskaber
  • Til brug i opgaver uden høje termiske belastninger
  • Solide og udskiftelige glaspropper
Er farvet brun for at beskytte lysfølsomme materialer.
DIN 12036, ISO 4796
Certificeringer: DIN 12036, ISO 4796