Flasker, smal hals, med propper med standardslib, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
211651702 211652407 211653609 211654408 211655404 211656306 211657302 211658607 211659106 211681705 211682401 211683603 211684402 211685407 211686309 211687305 211688601 211689109
215-1113EA 500 DKK
215-1113 215-1114 215-1115 215-1116 215-1117 215-1118 215-1119 215-1120 215-1121 215-1143 215-1144 215-1145 215-1146 215-1147 215-1148 215-1149 215-1150 215-1151
Flasker, smal hals, med propper med standardslib, DURAN®
Flasker Glasflasker
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar eller brun, med standardslib og glasprop.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
  • Glas type I ifølge USP, EP og JP
  • Ravfarvet glas opfylder USP <671> og Eur. Ph. 3.2.1. til beskyttelse mod UV-lys
Volumen er angivet og er udstyret med et hvidt skrivefelt. Er farvet brun for at beskytte lysfølsomme materialer.
ISO 4796-2.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).