Låg til aluminiumsflasker med smal åbning
Leverandør: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1026 1659 1664
TOUR1026EA 9.2 DKK
TOUR1026 216-5257 216-5258
Låg til aluminiumsflasker med smal åbning
Låg Flaskelåg
PP eller PE, hvid
  • Passer kun til 50 – 4000 ml flasker
  • Indsats af Aluthene sikrer fuldstændig lækagesikkerhed, selv med aggressive medier
  • Manipulationssikret låg for sikkerhed og kontrol