Skruelåg
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41326032 41326040 41326055 41326018 41326025 41326028
215-2803EA 5.1 DKK
215-2803 215-2802 HECH41326055 HECH41326018 HECH41326025 HECH41326028
Skruelåg
Låg Flaskelåg
PP, sort.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +110 °C
  • Passer kun til flaskerne 215-2814 til 215-2819