Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
FCP1000-03 FCP100-02
215-1283EA 1790 DKK
215-1283 215-0650
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Flasker Plastflasker
HDPE translucent, with LDPE screw cap.
  • Pladsbesparende flasker med rektangulære og firkantede tværsnit
  • Flasker fås med låg (samlet) eller uden låg (usamlet)
Et udvalg af flasker med smal åbning, runde, firkantede og fremstillet under aseptiske forhold. Ideel til brug i laboratorie, på produktionsfabrik eller i felten til opbevaring af væsker, faste stoffer og pulver.