Laboratorieflasker, Premium, med skruelåg, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1127075 1127076 1127077 1127078
215-2059EA 402 DKK
215-2059 215-2060 215-2061 215-2062
Laboratorieflasker, Premium, med skruelåg, DURAN®
Flasker Glasflasker
DURAN®, borosilikatglas, 3,3, klar.
  • Very good chemical resistance, high thermal shock resistance (160 K)
  • Scale accurate to ±5%, with additional inverted graduations to read removed volumes
  • The complete system consisting of the bottle, closure and pouring ring satisfies USP/FDA standards
Laboratorieflasken Premium er det næste trin indenfor udviklingen af standardflasker til laboratoriet. Skalaen på flasken er nøjagtig ned til ±5% og den ekstra inverterede skala muliggør aflæsning af det aktuelle niveau samt det fjernede volumen. Flasken giver øget sikkerhed og pålidelighed for brugeren og leveres med et batchcertifikat. Endelig er flaskens skruelåg yderst temperaturresistent og inkluderer en tilpasset hældering (TpCH260). Dette låg kan bruges i temperaturintervallet –196 °C til +200 °C og har også en PTFE-belagt silikonepakning. Denne yder en optimal forsegling for flydende medier og medier på gasfase. Låget og hælderingen indeholder ikke farve, hvilket medfører at ovne, tørrekamre og sterilisationsskabe ikke kan blive forurenet af opløste farvestoffer. Hver flaske er udstyret med en 'Retrace Code'(sporingskode). Denne batchidentifikator er praktisk, da den indeholder information om produktionstidspunkt, glaskvalitet og overensstemmelser. I modsætning til standard flasker, inkluderes der et certifikat med de leverede produkter.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
Certificeringer: ISO 4796-1 and DIN ISO 718