Fortyndingsflasker med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2500-0280 2500-0380 2505-0380
215-7801EA 969 DKK
215-7801 215-7802 215-7812
Fortyndingsflasker med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
Polysulfon PSF, krystalklar eller polypropylencopolymer PPCO, gennemskinnelig, med PP skruelåg.
  • PSF: Fremragende resistens overfor svage syrer, baser og alle vandige opløsninger/PPCO: Fremragende resistens overfor stærke syrer, alkoholer og baser
  • PSF: Temperaturresistent fra −100 til +165 °C/PPCO: Temperaturresistent fra −40 til +121 °C
  • PSF: Autoklaverbar, brugt sammen med Tween forkorter levetiden/PPCO: Autoklaverbar, kan holde til gentagen rensning og autoklavering med Tween
Overholder fortyndingsmetoderne beskrevet i standardmetoderne for vandanalyse og standardanalysemetoderne for mejeriprodukter og andre professionelle standardmetoder.