Flasker, smal hals, rund, PPCO, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2006-0002 2006-0004 2006-0016 2006-0032 2006-9025 2006-9050 2006-9125 2006-0001 2006-0008
215-7565EA 139 DKK
215-7565 215-7566 215-7570 215-7571 215-7562 215-7563 215-7561 215-7564 215-7568
Flasker, smal hals, rund, PPCO, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
PPCO, semi-transparent med PP-skruelåg
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +121 °C, kan autoklaveres med eller uden indhold
  • Yderst brudsikker og lækagesikret
Ideel til opbevaring og forsendelse af væsker.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.