Flasker, smal hals, rund, LDPE, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2003-0001 2003-0002 2003-0004 2003-0008 2003-0016 2003-0032 2003-9025 2003-9050
215-7524EA 121 DKK
215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7530 215-7531 215-7522 215-7523
Flasker, smal hals, rund, LDPE, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
LDPE, transparent med PP-skruelåg.
  • God kemisk resistens, varmeresistent op til +80 °C
  • Velegnet til sporanalyse
  • Mere fleksibel og slagfast end HDPE.flasker og er også lækagesikret
Ideel til opbevaring og forsendelse af væsker.