Flasker, smal hals, firkantede, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2016-0030 2016-0060 2016-0125 2016-0250 2016-1000 2018-0030 2018-0060 2018-0125 2018-0250 2018-0500 2018-1000 2016-0500
215-7621EA 194 DKK
215-7621 215-7622 215-7623 215-7624 215-7626 215-7641 215-7642 215-7643 215-7644 215-7645 215-7646 215-7625
Flasker, smal hals, firkantede, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, gennemskinnelig eller PPCO, gennemskinnelig, med PP skruelåg.
  • HDPE: God kemisk resistens/PPCO: Meget god kemisk resistens
  • HDPE: Varmeresistent op til 120 °C/PPCO: Varmeresistent op til 135 °C, autoklaverbar
  • Sikret mod lækage
Ideel til opbevaring og forsendelse af væsker. Gradueret.