Flasker, smal hals, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2089-0002 2089-0004 2089-0008 2089-0016 2089-0032
215-0998EA 688 DKK
215-0998 215-1027 215-1028 215-1029 215-1030
Flasker, smal hals, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, gennemskinnelig med PP skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent fra –100 °C til +120 °C
  • Lækagesikret
Narrow neck economy bottles are lightweight versions of the original Nalgene® Lab Quality Bottle, suitable for lighter-duty, general purpose applications.