Flasker, rav, smalhalset, rund, HDPE, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2004-0001 2004-0002 2004-0004 2004-0008 2004-0016 2004-0032 2004-9025 2004-9050 2004-9125
215-7544EA 214 DKK
215-7544 215-7545 215-7546 215-7548 215-7550 215-7551 215-7542 215-7543 215-7541
Flasker, rav, smalhalset, rund, HDPE, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, rav med ravfarvet PP skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 120 °C
  • Lækagesikret og med lang levetid
Er farvet brun for at beskytte lysfølsomme materialer. Ideel til opbevaring og forsendelse af væsker.