Flasker, smal hals, rund, HDPE, med skruelåg, steril, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
342002-9025 342002-9050 342089-0001 342089-0002 342089-0004 342089-0008 342089-0016 342089-0032
215-1163EA 8190 DKK
215-1163 215-1164 215-1169 215-1170 215-1171 215-1173 215-1180 215-1181
Flasker, smal hals, rund, HDPE, med skruelåg, steril, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, gennemskinnelig med hvidt PP-skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent fra −100 til +120 °C
  • Sikret mod lækage
Manufactured and packed under cleanroom conditions to minimise contamination with biological particles. Non toxic and non pyrogenic. Gamma sterilised. Packed in shrink-wrapped trays.
Compliant with the requirements of USP class VI.
Certificeringer: Overholder kravene for USP-klasse VI.