Flasker, smal hals, rund, HDPE, med skruelåg, Boston type, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
312002-9050 312002-0008 312002-9125 312002-0032 312002-0006 312002-0001 312002-0002 312002-0004 312002-0016 312002-9025
215-0234EA 16160 DKK
215-0234 215-0209 215-0246 215-0225 215-0207 215-0189 215-0190 215-0194 215-1377 215-1379
Flasker, smal hals, rund, HDPE, med skruelåg, Boston type, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, gennemskinnelig med PP skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent fra –100 til +120 °C
  • Sikret mod lækage
Ideel til opbevaring og transport af væsker. Robust, stærk og stabil.
Advarsel: Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.