Flasker, smal hals, rund, PFA, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1630-0004 1630-0008 1630-0016 1630-0032 DS1630-0001 DS1630-0002
215-7163EA 955 DKK
215-7163 215-7164 215-7165 215-7166 215-7161 215-7162
Flasker, smal hals, rund, PFA, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
PFA, gennemskinnelig, med PFA skruelåg.
  • Bedst mulige kemiske resistens
  • Varmeresistente fra −270 til 250 °C, autoklaverbare
  • Sikret mod lækage
Flasker med den højest mulige resistens overfor ekstreme temperaturer, kemikalier og korrosion. Inerte overfor stort set alle kemikalier, med undtagelse af smeltede alkaliske metaller, fluorblandinger og komplekse halogenblandinger ved høje temperaturer og under tryk.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable Lav fremstillingspåvirkning
Miljøcertificering NAR Certificate of Retirement