Flasker, smal hals, rund, PC, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2205-0016 2205-0032 DS2205-0010 DS2205-0020 DS2205-0210 DS2205-0250
215-7581EA 402 DKK
215-7581 215-7582 215-7585 215-7586 215-7583 215-7584
Flasker, smal hals, rund, PC, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
PC, transparent, med PP-skruelåg.
  • Robust, slagfast og let
  • Varmeresistent op til 135 °C, autoklaverbar
  • Sikret mod lækage
Ideal for storing aqueous solutions and for short-term storage of culture media. The four and eight litre sizes have built-in shoulder loop for attaching an identification tag.