Flasker, smal hals, rund, HDPE, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2002-0001 2002-0002 2002-0004 2002-0006 2002-0008 2002-0016 2002-0032 2002-9016 2002-9025 2002-9050 2002-9125
215-7504EA 124 DKK
215-7504 215-7505 215-7506 215-7507 215-7508 215-7510 215-7511 215-7509 215-7502 215-7503 215-7501
Flasker, smal hals, rund, HDPE, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, gennemskinnelig med PP skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 100 °C
  • Lækagesikret
Ideel til opbevaring og transport af væsker. Egnet til en lang række andre opgaver.