Laboratorieflasker, smal hals, med gevind, DURAN® PROTECT
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
218056303 1092676
215-1558EA 1050 DKK
215-1558 215-6115
Laboratorieflasker, smal hals, med gevind, DURAN® PROTECT
Flasker Glasflasker
DURAN® PROTECT belagt Borosilikatglas 3.3, klart, med eller uden skruelåg.
  • Very good chemical resistance and good heat resistance (max. thermal load 135 °C), constant loads longer than 30 mins should be avoided
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Compressive strength is not increased by the plastic coating
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rund flaske med graduering og DIN-gevind. Uden hældering og skruelåg. Overfladebehandlingen beskytter mod mekanisk skade (skrammer o.lign.) og fungerer også som værn mod spild og sprøjt i tilfælde af brud. Dette forhindrer også spredning af glasskår.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
*Med specialformet glasrand, der gør det nemmere at hælde, hvorved behovet for en ekstra hældering bortfalder.
**En ringformet forstærkning på skulderen af flasken angiver den nominelle volumen.
Certificeringer: ISO 4796-1.