Laboratorieflasker, smal hals, med gevind, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
218011404 218011704 218012409 218013602 218014401 218015406 218016308 218017304 218018609 218019108 218018806 218012906 218015106 218016908 218010802
215-1532EA 104 DKK
215-1532 215-1533 215-1534 215-1535 215-1536 215-1537 215-1538 215-1539 215-1540 215-1542 215-1541 215-2425 215-2426 215-2427 215-3295
Laboratorieflasker, smal hals, med gevind, DURAN®
Flasker Glasflasker
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, uden skruelåg.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rund flaske med graduering og DIN-gevind. Uden hældering og skruelåg.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
*Med specialformet glasrand, der gør det nemmere at hælde, hvorved behovet for en ekstra hældering bortfalder.
**En ringformet forstærkning på skulderen af flasken angiver den nominelleMore Product Information