VWR®, Laboratorieflasker, rund, med skruelåg
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
215-1592EA 480 DKK
215-1592 215-1593 215-1594 215-0057 215-0058 215-0059 215-1595 215-1596 215-3261
VWR®, Laboratorieflasker, rund, med skruelåg
Flasker Glasflasker
Borosilikat 3,3 glas, med PP skruelåg og hældering.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Det prisbillige alternativ til en række forskellige laboratorieopgaver. Rund flaske med graduering, DIN GL 32 og GL 45 gevind, hældering og blåt skruelåg.
ISO 4796
Certificeringer: ISO 4796