Medieflasker, firkantede, sterile, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
342020-0060 342020-0125 342020-0250 342020-1000 342020-2000 342020-9500 342020-0500 342020-0030 342024-0125 342024-0250 342024-0030 342024-0060 342024-0500 342024-1000
216-0307EA 5280 DKK
216-0307 216-0308 216-0309 216-0311 216-0312 216-0609 216-0310 216-0306 216-0381 216-0382 216-0379 216-0380 216-0383 216-0384
Medieflasker, firkantede, sterile, Nalgene®
Flasker Medieflasker
PETG.
  • Lækagesikret, brudsikker og holdbar
  • Gennemsigtig og med reduceret permeabilitet overfor kuldioxid og ilt muliggør opbevaring af medier i op til 6 måneder
  • Flasker og låg er strålingssteriliseret og uden pyrogener
Et prisbilligt alternativ til glasflasker. Til opbevaring og transport af medier. Kan fås med eller uden HDPE-skruelåg. Lågene til 30 to 1000 ml flaskerne er i en naturlig off-white farve. Låget til 2000 ml flasken er hvidt. Flaskerne og lågene kan ikke autoklaveres. Pakket i krympefolieindpakkede bakker.