Culture media bottles, square, sterile, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
342040-0650 342044-0125 342044-0650 342044-1000 342040-0250 842040-0650 842040-1000 842040-0125
215-1847EA 0 DKK
215-1847 215-1849 215-1850 215-1851 392-0378 392-0381 392-0397 NALG842040-0125
Culture media bottles, square, sterile, Nalgene®
Flasker Medieflasker
PET, klar, med gevind eller komplet med hvide HDPE-skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra −40 til +70 °C
  • Brudsikre og lækagesikrede. De er velegnede til luftfragt
Lette og brudsikre flasker med udmærkede gasdiffusionsegenskaber. Til opbevaring og transport af flydende medier, bufferopløsninger og sera. Flasker og låg er gammasteriliseret og pyrogenfri. De er non-cytotoksiske. Med riflede gradueringer og indvendig forseglingsring til brug sammen med manipulationsoplagte låg.
Certificeringer: Efterkommer kravene i USP-klasse VI, USP 661 og European Pharmacopeia standarderne for anormal giftighed.
Emballering: indpakket i lag af krympefolie. Lagene er dobbelte i forbindelse med brug i kritiske omgivelser.