Culture media bottles, square, with septum caps, sterile, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
342023-0060 342023-0125 342023-0500 342023-1000 342023-9500
215-1165EA 11780 DKK
215-1165 215-1489 215-1490 215-1491 215-1492
Culture media bottles, square, with septum caps, sterile, Nalgene®
Flasker Medieflasker
PETG, klar, med silikone/PTFE-skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra −40 C til +70 °C
  • Silikone/PTFE-låget med septum er forsynet med en inert og afvisende PTFE-overflade som sikrer prøvernes integritet
Ideel til emballering af biologiske og diagnostiske reagenser, hvor aseptisk fjernelse er nødvendig eller hvor supplementer skal tilføjes v.h.a. en kanyle. Flaske og låg er gamma-steriliseret og ikke-giftige.
Certificeringer: Efterkommer kravene i USP-klasse VI og European Pharmacopeia standarderne for anormal giftighed.
Emballering: indpakket i lag af krympefolie. Omslaget i dobbeltpakkede kasser til rentrumsopgaver.