Carboys, bred hals, rektangulær med tap, HDPE, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2320-0020 2320-0050 2321-0020 2321-0050 2322-0020 2322-0050
216-8611EA 1260 DKK
216-8611 216-8612 216-8631 216-8632 216-8651 216-8652
Carboys, bred hals, rektangulær med tap, HDPE, Nalgene®
Flasker Flasker, dunke
HDPE, gennemskinnelig, PPCO, gennemskinnelig eller PC, gennemsigtig.
  • HDPE: God kemisk resistens/PPCO: Meget god kemisk resistens/PC: God kemisk resistens
  • HDPE: Varmeresistent op til 120 °C/PPCO: Varmeresistent op til 121 °C, autoklaverbar/PC: Varmeresistent op til 135 °C, autoklaverbar
  • Sikret mod lækage
Med hvidt skruelåg i PP og stophane i PP. Pladsbesparende firkantet form. Kalibreret til gallon og liter. Bred åbning gør den let at fylde, rense og hælde fra. Robuste håndtag af rustfrit stål. Dunken fremstillet af PC (varmeresistent op til 135 °C) er specielt velegnet til brug i afkølede rum og kølerum.