Carboys, bred hals, HDPE, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2212-0020 2212-0050 2211-0050 2211-0020
216-8621EA 1210 DKK
216-8621 216-8622 216-8602 216-8601
Carboys, bred hals, HDPE, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Flasker, dunke
HDPE, gennemskinnelig eller PP, gennemskinnelig med hvidt PP-skruelåg.
  • HDPE: God kemisk resistens/PP: Meget god kemisk resistens
  • HDPE: Varmeresistent op til 120 °C/PP: Varmeresistent op til 135 °C, autoklaverbar
  • Sikret mod lækage
Robust og pladsbesparende design med holdbare inddelinger i gallon og liter. Den brede munding muliggør nem påfyldning, aftømning og rensning. Specielt velegnet til håndtering af pulvere og andre faste substanser i store mængder. Inkluderer integrerede skulderøskner og et robust håndtag i rustfrit stål.