Carboys, bred hals, PC, Clearboy™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DS2213-0020 DS2213-0050
216-5101EA 1890 DKK
216-5101 216-5102
Carboys, bred hals, PC, Clearboy™, Nalgene®
Flasker Flasker, dunke
PC, transparent, med hvidt PP-skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Termisk resistent fra −135 til +135 °C, autoklaverbar
  • Let, yderst slagfast og lækagesikret
Ideel til opbevaring af faste materialer og til brug ved ekstreme temperaturer. En bred åbning (90 mm Ø) gør den let at fylde, rense og hælde fra. Gradueringer til gallon og liter. Robuste håndtag af rustfrit stål.