Dunke, smal hals, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2243-0013 2243-9013
216-4403EA 4320 DKK
216-4403 216-4404
Dunke, smal hals, Nalgene®
Flasker Metaldunke
HDPE, gennemskinnelig med PP skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent fra −100 til +120 °C
  • Kraftig og robust design, som er i overensstemmelse med FDA 21CFR 177,1520 og USP Klasse VI
Ideel til opbevaring af reagenser. Beholderen 216-4404 har to åbninger en tud med fastgjort skruelåg (53 mm) og en anden tud med låg (38 mm). Ideel som reservoir i automatiske systemer som fx PRISM® 3700 DNA Analyser.