Beholder, bred hals, med skruelåg
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
216-2403EA 1650 DKK
216-2403 216-2404 216-2405 216-2406 216-2407 216-2408 216-5742
Beholder, bred hals, med skruelåg
Dåser Dåser, allround
HDPE, gennemskinnelig.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent fra –50 °C til +80 °C
  • En bred åbning gør dem velegnet til opbevaring og transport af pulvere og pastaer
With black screw cap and sealing element.
Certificeringer: Suitable for foodstuff according to EC regulation 10/2011.