Gas washing bottles, PFA, PTFE frit and tube connectors, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A118-01 A118-02 A118-03
201-0015EA 4500 DKK
201-0015 201-0016 201-0017
Gas washing bottles, PFA, PTFE frit and tube connectors, BOLA
Flasker Gasvaskeflasker
Transparent PFA med PTFE-fritte, hvid.
  • Porefri, resistent over for stort set alle kemikalier
  • Fritte med fine porer på 3 µm sikrer optimal perledannelse af den gas, der skal vaskes
  • Temperaturresistens fra −200 op til +250 °C
Stabile, brudsikre flasker.