VWR®, Drosophila lagerflasker
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
734-1249EA 2940 DKK
734-1249 734-1250 734-1260 734-1261
VWR®, Drosophila lagerflasker
Flasker Drosophila-flasker
Flasker af PP med rund eller firkantet bund eller af PE med firkantet bund.
  • Tynd vægkonstruktion giver fremragende udsyn
  • Bøjelig top gør det let at fjerne papirlåg
  • Indstøbte gradueringsmærker for næringsstoffernes niveau
Flaske 734-1259 er udstyret med en bredere kant, så papirlåget sidder bedre fast.
Flaske 734-1250 har en støbt kærv nær bunden, der hjælper til at sikre mediet.
PP-flasker er autoklaverbare.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904