Dråbeflasker, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
232702404 232702461 232701708 232701765
215-6212EA 198 DKK
215-6212 215-6222 215-6211 215-6221
Dråbeflasker, DURAN®
Flasker Dråbeflasker
Sodakalkglas, klart eller ravfarvet.
  • Gode kemiske og fysiske egenskaber
  • Må kun bruges til opgaver, hvor der ikke opstår høje termiske belastninger
  • Udskiftelig NS-glaspipette med gummisugebold
Brun som beskytter lysfølsomt materiale.