Droppeflasker, LDPE, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2752-9025 2752-9050 2752-9125
215-1061EA 480 DKK
215-1061 215-1062 215-1063
Droppeflasker, LDPE, Nalgene®
Flasker Dråbeflasker
LDPE, transparent med farvekodede (rød, grøn, blå, hvid og gul) PP-skruelåg og LDPE doseringsspids.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
  • Drop control tip snaps securely into place, drops are dispensed individually
  • Flexible for easy handling, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Identifikation af reagenser er meget nemt med de forskellige farver på skruelågene. Disse drypflasker yder en stabil og repeterbar dispensering af reagenser og andre væsker. De kan anvendes som et godt alternativ til pipetter og andre konventionelle dispenseringsværktøjer. De er velegnede til de fleste biotekniske, diagnostiske og farmaceutiske opgaver.