Droppeflasker, PP, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DS2420-0125 DS2420-0250
216-4432EA 538 DKK
216-4432 NALGDS2420-0250
Droppeflasker, PP, Nalgene®
Flasker Dråbeflasker
PPCO med drypfrit låg fremstillet af blåt PP.
  • Kan autoklaveres selv når den e fuld. Spidserne skal dog være åbne
  • Sikret mod lækage
  • Integreret drypfrit lukkesystem med fastgjort låg
Ideel til sterile opgaver.