Droppeflasker, LDPE, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2411-0015 2411-0030 2411-0060 2411-0125 2411-0250
215-7871EA 349 DKK
215-7871 215-7872 215-7873 215-7874 215-7875
Droppeflasker, LDPE, Nalgene®
Flasker Dråbeflasker
LDPE, gennemskinnelig, med faldende tætning og PP-hætte.
  • God kemisk resistens, varmeresistent op til 80 °C
  • Fastgjort forseglingslåg, som ikke kan blive væk
  • Sikret mod lækage
Kan kun dispensere individuelle dråber. Nem at fylde.