Droppeflasker, LDPE, Ranvier type
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
388 389 391 392 393
215-9110EA 54.3 DKK
215-9110 215-9115 215-9120 215-9125 215-9130
Droppeflasker, LDPE, Ranvier type
Flasker Dråbeflasker
LDPE, gennemskinnelig med rødt polyethylen skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +80 °C
  • Sikret mod lækage
Flaskerne leveres med dråbepipette og gummibold.