Centrifugeflasker, PC/PPCO, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3140-0250 3140-0500 3141-0250 3141-0500
525-2472EA 1020 DKK
525-2472 525-0047 525-2371 525-2373
Centrifugeflasker, PC/PPCO, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Centrifugeflasker
PC / PPCO, bred åbning, med PP-skruelåg med silikonepakning, autoklaverbar
  • Fremragende kemikalieresistens
  • Tåler kræfter op til 27 500×g for 250 ml og 13 700×g for 500 ml
  • Når du bruger 250 ml flasken i Sorvall GSA rotor, skal du bruge adapter 525-2300