Centrifugeflasker, PPCO/HDPE/PC/FEP, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3120-0250 3120-0500 3120-1000 3120-1010 3120-9500 3121-0250 3122-0250 3122-0500 3122-1000 3122-1010 3127-0250
525-2311EA 410 DKK
525-2311 525-2314 525-2316 525-2315 525-2313 525-2361 525-2331 525-2333 525-2335 525-2336 525-2341
Centrifugeflasker, PPCO/HDPE/PC/FEP, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Centrifugeflasker
Med skruelåg.
Ved brug af 250 ml flasker i Sorvall GSA rotoren anvendes adapter 525-2300. Ved maks. nominelle hastigheder er forseglingslåg påkrævede, se venligst 525-2913, 525- 2914 eller 525- 2915.
PPCO
Klare, autoklaverbare. Fremragende kemisk resistens
Tåler belastninger op til 13200×g for 250 ml, 4800×g for 500 ml og 7100×g for 1000 ml.
HDPE
Translucent.
Tåler temperaturer ned til –100 °C og belastninger op til 8000×g.
PC
Transparent, autoclavable.
Tåler belastninger op til 27500×g for 250 ml, 13700×g for 500 ml og 7100×g til 1000 ml.
FEP
Transparente, autoklaverbare. Klare, autoklaverbare. Resistent overfor syrer, baser og opløsningsmidler. Fremragende til ekstraktioner af kloroform og phenol.
Tåler temperaturer fra –100 til +150 °C. Tåler belastninger op til 4000×g.