Centrifugeflasker, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3143-0175 3144-0175 3145-0175
525-2431EA 1110 DKK
525-2431 525-2441 525-2451
Centrifugeflasker, Nalgene®
Flasker Centrifugeflasker
Konisk bund og uden kant, med inddeling.
  • Tåler belastninger op til 27 500 ×g og 5800 ×g for 525-2451
  • Ideel til kølede såvel som ikke-kølede centrifuger
  • Skal bruges sammen med adapter til centrifugeflasker med konisk bund 525-2400