Barbed bulkhead fittings, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6149-0001 6149-0002
216-8931EA 150 DKK
216-8931 216-8932
Barbed bulkhead fittings, Nalgene®
Fittings og stik
De fleste Nalgene-lukninger® og lukninger fra andre producenter kan eftermonteres med disse stik til væskeoverførsel uden ventilations- og udluftningsanordning. For at gøre dette skal du blot bore to monteringshuller i lukningen, føde i indsatsen og rørstikkene og fastgøre rør med 6 eller 13 mm indvendig diameter. Nalgene® lukninger 53B (53 mm) kan kun udstyres med 6 mm rørstik, 83B (83 mm) lukninger kan udstyres med både 6 og 13 mm stik.
  • Komplet ombygningssæt med skabelon og detaljerede instruktioner
  • Lækagefri montering
  • Autoklaverbare
Konnektorer af PP, acetal møtrikker, silikone forseglinger og TPE-låg.