Dunke med skruelåg og hane
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1660 1662 1664 1666
216-5745EA 282 DKK
216-5745 216-5744 216-5746 216-5747
Dunke med skruelåg og hane
Flasker Aspirator
HDPE, gennemskinnelig med blå skruelåg og tætsiddende spigot.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 80 °C (120 °C i korte perioder)
  • Tykvægget og meget robust. Er udstyret med et specielt segl i låget, som lækagesikrer det
Ideel til opbevaring og dispensering af væsker. Anbefales også som bundfældningsflasker. Udstyret med et bærehåndtag. Flaskerne på 25 og 50 L har dog to bærehåndtag.