Flasker, smalhalsede, runde, LDPE eller PP, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2202-0005 2202-0010 2202-0020 2203-0005 2203-0010 2203-0020
215-7742EA 152 DKK
215-7742 215-7744 215-7748 215-7752 215-7754 215-7758
Flasker, smalhalsede, runde, LDPE eller PP, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
LDPE, gennemskinnelig eller PPCO, gennemskinnelig, med PP skruelåg.
  • LDPE: God kemisk resistens/PPCO: Meget god kemisk resistens
  • LDPE: Varmeresistent op til 80 °C/PPCO: Varmeresistent op til 121 °C, autoklaverbar
  • Sikret mod lækage
Flasker med stort volumen - til forsendelse og opbevaring af kemikalier, standardopløsninger, destilleret vand o.s.v. 4000 og 8000 ml er forsynet med en etikettering.